Learn More
Thermo Scientific™ Puffer für MagJET™ gDNA-Kit
Artikelnummer. 13515210 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50 ml
Produkttyp:
Konzentrierter Waschpuffer 1
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 13515210
Marke: Thermo Scientific™ R2462
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Waschen Sie lysierte Proben, um Kontaminanten oder Inhibitoren aus isolierter genomischer DNA zu entfernen. Der Thermo Scientific™ MagJET™ Waschpuffer 1 (konzentriert) ist ein Bestandteil der MagJET™ Genomic DNA Kits (K2721/2722) und kann separat in50 ml-Aliquots erworben werden.
Das Thermo Scientific™ MagJET™ Kit für Genomische DNA wurde für die schnelle und effiziente Reinigung von genomischer DNA aus Gewebe- und Zellkulturen, Bakterien und Hefen sowie aus Proben des menschlichen Körpers, wie z. B. Bukkal- und Urogenitalabstrichen, Urin, Speichel und Haarfollikeln, entwickelt. Das Kit nutzt die paramagnetische Bead-Technologie, die hohe Erträge und eine robuste Leistung ermöglicht. Hohes Bindungsvermögen, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz. Die dadurch gewonnene hochwertige gereinigte DNA enthält keine Proteine, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) MagJET gDNA Kit
Produkttyp Konzentrierter Waschpuffer 1
Menge 50 ml