Learn More
Thermo Scientific™ Wash Buffer 2 for MagJET Blood RNA Kit (concentrated)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Das Thermo Scientific™ MagJET™ Whole Blood RNA-Kit wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von Gesamt-RNA aus frischem oder gefrorenem, mit EDTA oder Citrat behandeltem Vollblut sowie von Blutfraktionen, Knochenmark oder mit PAXgene™ oder Tempus™ stabilisierten Proben entwickelt. Das Kit nutzt die paramagnetische Bead-Technologie, die hohe Erträge und eine robuste Leistung ermöglicht. Hohes Bindungsvermögen, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz. Die daraus resultierende hochwertige RNA ist frei von Proteinen, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren.
Spezifikation
Spezifikation
| Buffer | Waschpuffer |
| Produktlinie | MagJET |
| Menge | 30 ml |