Learn More
Thermo Scientific™ Lysis Buffer for MagJET Blood RNA Kit
Artikelnummer. 13525200 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
27 mL
Packungsgröße:
27 Milliliter
Artikelnummer. 13525200
Marke: Thermo Scientific™ R2391
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erzeugen Sie Probenlysat, um die Gesamt-RNA zu isolieren. Der Thermo Scientific™ MagJET™ Lysatpuffer ist Bestandteil des MagJET™ RNA-Kits (K2751) und kann separat erworben werden, wenn zusätzliche Lösung erforderlich ist. Wird in 27 ml-Flaschen geliefert.
Das Thermo Scientific™ MagJET™ Whole Blood RNA-Kit wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von Gesamt-RNA aus frischem oder gefrorenem, mit EDTA oder Citrat behandeltem Vollblut sowie von Blutfraktionen, Knochenmark oder mit PAXgene™ oder Tempus™ stabilisierten Proben entwickelt. Das Kit nutzt die paramagnetische Bead-Technologie, die hohe Erträge und eine robuste Leistung ermöglicht. Hohes Bindungsvermögen, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz. Die daraus resultierende hochwertige RNA ist frei von Proteinen, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Buffer Lysepuffer
Produktlinie MagJET
Menge 27 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lysis Buffer for MagJET Blood RNA Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Thiocyanic acid