Learn More
Thermo Scientific™ Lysis Buffer for MagJET Blood gDNA Kit
Erzeugen Sie Probenlysat, um genomische DNA zu isolieren. Thermo Scientific™ MagJET™ Lysatpuffer ist ein Bestandteil der MagJET™ Vollblut-gDNA-Kits (K2741⁄2742) und kann separat erworben werden, wenn zusätzliche Lösung erforderlich ist. Wird in 15 ml-Flaschen geliefert.
Marke: Thermo Scientific™ R2341
Additional Details : Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ MagJET™ Kit für genomische DNA aus Vollblut wurde für die schnelle und effiziente Reinigung von genomischer DNA aus frischem oder gefrorenem Vollblut entwickelt, das mit EDTA oder Citrat sowie Blutfraktionen behandelt wurde. Das Kit nutzt die paramagnetische Bead-Technologie, die hohe Erträge und eine robuste Leistung ermöglicht. Hohes Bindungsvermögen, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz. Die dadurch gewonnene hochwertige gereinigte DNA enthält keine Proteine, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren.
Spezifikation
Lysepuffer | |
MagJET Blood gDNA Kit | |
MagJET | |
15 ml |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.