Learn More
Thermo Scientific™ Puffer für GeneJET™ Blut-RNA-Kit
Aufreinigung von hochwertiger Gesamt-RNA aus frischem oder gefrorenem Vollblut sowie Blut, das in PAXgene und Tempus Röhrchen gesammelt wurde
Marke:  Thermo Scientific™ R2861
Additional Details : Gewicht : 0.06000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15285106
  • 60.75 CHF / 25 Milliliter
Verfügbar ab
24-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das GeneJET™ Stabilized and Fresh Whole Blood RNA Kit ist für die schnelle und effiziente Aufreinigung von qualitativ hochwertiger Gesamt-RNA aus verschiedenen Vollblutproben konzipiert: Frische, gefrorene oder menschliche Blutproben, die mit kommerziellen Stabilisatoren wie Tempus™ und PAXgene™ stabilisiert wurden.
Das Kit nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spinsäule, wodurch die Notwendigkeit für teure Harze, toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen oder langwierige Alkoholfällungen entfällt. Das Kit enthält DNase l für die enzymatische Entfernung genomischer DNA. RNA kann in weniger als 30 Minuten aus Vollblut isoliert werden (einschließlich Zelllyse und DNase-l-Behandlung).
Besondere Eigenschaften
Vielseitig - kompatibel mit frischem und gefrorenem Blut, Buffy-Coat sowie Blut, das in PAXgene™ und Tempus™ Röhrchen gesammelt wird
Praktisch - der speziell optimierte Lysepuffer eignet sich für die RNA-Stabilisierung bis 48 Stunden
Effizient - bis zu 4 μg Gesamt-RNA aus 500 μL gesundem menschlichem Blut
Pure - isoliert intakte Gesamt-RNA frei von RT-qPCR-Inhibitoren
Anwendungen
Isolierte Gesamt-RNA kann verwendet werden in:
• RT-PCR
• RT-qPCR
• Northern-Blotting
Enthält
• Lysepuffer
• Waschpuffer 1 (Konz.)
• Waschpuffer 2 (Konz.)
• DNase l (gefriergetrocknet)
• DNase I Rekonstitutionspuffer
• 2x DNase I Puffer
• Mangandichlorid-Lösung
• Wasser, nukleasefrei
• GeneJET RNA-Aufreinigungssäulen, vormontiert mit Entnahmeröhrchen
• Entnahmeröhrchen, 2 ml
• Entnahmeröhrchen, 1.5 ml
Gefahren: Keine
> Qualitätskontrolle: Das Thermo Scientific GeneJET Stabilized and Fresh Whole Blood RNA Purification Mini Kit ist durch Isolierung der Gesamt-RNA aus 250 μL menschlichem Vollblut gemäß dem im Handbuch beschriebenen Protokoll qualifiziert. Die Qualität der isolierten RNA wird spektrophotometrisch und durch Agarose-Gelelektrophorese bewertet. Die gereinigte RNA hat ein A-260/A280 Verhältnis zwischen 1.9 und 2.1 und der RNA-Integritätszahl (RIN) von ≥ 8.
> Haltbarkeit: 24 Monate
> Versandbedingungen: Umgebungstemperatur
> Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
Spezifikation
Spezifikation
GeneJET Blood RNA Kit
25 ml
Bei Raumtemperatur lagern