Learn More
Thermo Scientific™ EPD Mk2, G und N2 Lesegeräte
Artikelnummer. 11927927 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
50 g
Länge (metrisch) Kabel:
1 m
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) Länge (metrisch) Kabel Packungsgröße
11927927 50 g 1 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11927927 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. EPD162570500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Ergänzung der Thermo Scientific EP DMK2, G und N2. Das einfache IrDA-Lesegerät ist ideal für Büroumgebungen und mobile Anwendungen
Kompatibel mit dem gesamten Sortiment an Mk2 Software-Produkten
  • Direkter Anschluss an den PC über eine serielle oder optionale USB-Schnittstelle
  • Keine Stromversorgung erforderlich
  • Für anspruchsvollere Umgebungen und wenn sichergestellt werden muss, dass nur eine bestimmte EPD für den Reader sichtbar ist, kann das Desktop-Modell ACT-5 verwendet werden
  • IrDA und ACT 5 sind kompatibel mit der EasyEPD2- und EasyIssue-Software
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gewicht (angloamerikanisch) 0.1 lb.
Gewicht (metrisch) 50 g
Anschlusstypen Serielle RS232- oder USB 1.1- und 2.0-kompatible Schnittstelle direkt zum PC
Zur Verwendung mit (Geräte) EasyEPD2 und EasyIssue-Software
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Büroumgebungen und mobile Anwendungen
Enthält Easy EPD software, USB interface
Länge (angloamerikanisch) Kabel 3.2 ft.
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Produkttyp Basic Irda Reader