Learn More
Thermo Scientific™ Heißsiegelfolie für ALPS™ Mikrotiterplatten-Heißversiegelungsgeräte
Sparen Sie Zeit und Kosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Versiegelungsintegrität mit diesen Heißversiegelungsgeräten für Mikrotiterplatten. Das Heißsiegeln bietet die Möglichkeit, Proben direkt zu entnehmen und die Platte anschließend wieder zu verschließen.
Marke:  Thermo Scientific™ AB-3738
Additional Details : Gewicht : 4.81950kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12306473
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Sparen Sie Zeit und Kosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Versiegelungsintegrität mit den Thermo Scientific™ Heißsiegelfolien für die ALPS™ Mikrotiterplatten-Heißversiegelungsgeräte. Das Heißsiegeln eignet sich ideal für Lagerungsanwendungen und bietet außerdem die Möglichkeit, Proben direkt zu entnehmen und die Mikrotiterplatte anschließend wieder zu verschließen. Beim Heißsiegeln wird das Versiegelungsmaterial zunächst direkt über der Mikrotiterplatte in Position gebracht, die um jede Kavität einen erhöhten Rand aufweisen muss. Anschließend wird mehrere Sekunden lang gleichmäßig Wärme zugeführt, wodurch sich das Versiegelungsmaterial mit den erhöhten Rändern verbindet und diese vollständig versiegelt.
  • Für PCR geeignet (erfordert den Druck eines beheizten Schraubdeckels)
  • Leicht zu durchstechen
  • Die abziehbare Klebverbindung kann von Hand entfernt werden.
  • Die 20 μm-Folie ist noch leichter zu durchstechen und eignet sich für mehrere Schichtungen.
  • Empfohlen für:
  • Temperaturbeständigkeit der Versiegelung: -80 °C bis +80 °C (+120 °C mit entsprechendem Druck durch den Thermocycler-Deckel)
Spezifikation
Spezifikation
Folie
Easy Pierce Folie, Rolle, 78 mm x 610 m
Unsteril
96
1
ideal für das Verwalten chemischer Verbindungen und für Screening-Anwendungen mit hohem Durchsatz, geeignet für PCR
ALPS 5000 & ALPS 3000
Abgene™
Nein
-80°bis +120 °C
ALPS 5000 & ALPS 3000
Ja
Reagenzien für die Biowissenschaft, DMSO
Aluminium
Nicht autoklavierbar
1
610 m x 78 mm
Allgemein; langfristig
Automatische Heißversiegelung
Polypropylen
Ja
Alle Well-Formen
Allgemein