Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ PEEK Universalanschlussstück für Switchos
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Switchos
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- INERT
- Lange Sechskantmutter und Ferrule mit Nut
- Innendurchm.: 1/16 Zoll
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | Lange Sechskantmutter und Ferrule mit Nut |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Switchos |
| Material | PEEK |
| Produktlinie | nanoLC |