Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ Thermoelement-Sensoren
Artikelnummer. 10001164 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Ribbon Type
TC-Sensor
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10001164
Marke: Thermo Scientific™ 4000381
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Proben Thermoelement-Sensoren
Thermoelement-Sensoren für Kryoröhrchen, Ummantelung Straw und Probenröhrchen.
  • Stecker im Lieferumfang inbegriffen
Für kontrollierte Einfrierapplikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ TC-Sensor
Zur Verwendung mit (Geräte) CryoMed 7450