Learn More
Fisherbrand™ Castaloy™ dreizinkige Erweiterungsklammern
Artikelnummer. 10526112 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe (metrisch) Griff:
2,5 cm
5.71 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10526112
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Fiberglas- und Vinylmanschetten
Halten Sie unregelmäßige Formen in jedem Winkel stabil und sicher.
Dank der robusten Erweiterungsklammern können Sie Objekte mit unregelmäßiger Form in jedem Winkel sicher halten.
  • Zwei separate Stellschrauben sorgen für gleichmäßigen, präzisen Druck auf das Glas und minimieren die Bruchgefahr
  • Die Klammern sind leicht auf verschiedene Haltewinkel und Abstände zum Stativ anpassbar
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Verlängerungsklammer
Enthält Fiberglas- und Vinylmanschetten
Länge (angloamerikanisch) 8.75 Zoll
Länge (metrisch) 22 cm
Größe Verlängerungsarm-AD: 1.1 cm (0.43 in.)
Größe (metrisch) Griff 5.71 cm
Größe (angloamerikanisch) Griff 2.25 Zoll
Jaw Type 3-armig