Learn More
Fisherbrand™ Castaloy™ Kettenklammer
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
05-754 Q Klemmenhalter
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zum Halten von Flaschen, Bechern und anderen großen Gegenständen
- Hält 76 mm- bis 165 mm- (3 in.- bis 6,5 in.-) Flaschen und große Gegenstände
- Schnelle, sichere Methode zur Sicherung großer Geräte an Stäben und Gittern
- Die Stahlkette um den Gegenstand herumdrehen; am Haken des beweglichen Schiebers befestigen; den Schieber mit dem großen, rutschfesten Knopf festziehen
- Hält das Gerät in jedem Winkel und in variablem Abstand zum Träger fest an seinem Platz
- Arm mit einer Länge von 15 cm (6 in.) und einem Durchmesser von 13 mm (0,5 in.)
- Zur Verwendung mit dem 05-754Q Klammerhalter
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Kettenklemme |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 05-754 Q Klemmenhalter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Halten von Flaschen, Bechern und anderen großen Gegenständen |
| Länge (angloamerikanisch) Arm | 6 in. |
| Länge (metrisch) Arm | 15,24 cm |