Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ Javelin™ SCX-Schutzsäulen
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
Marke:  Thermo Scientific™ 73205-012106
Artikelnummer. 10547365
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
  • Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
Eigenschaften der BioBasic SCX Festphase
  • Starke Kationenaustauschphase basierend auf Sulfonsäure-Chemie
  • Trennung und Retention basischer und anderer kationischer Substanzen
  • 300 Å Porengröße für verbesserte Protein- und Peptidtrennung
  • Herausragende Stabilität unter anspruchsvollen pH-Bedingungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 μm
2.1 mm
BioBasic
10 mm
SCX
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BioBasic™ Javelin™ SCX-Schutzsäulen > Partikelgröße: 5 μm; 10 mm L x2.1 mm ID