Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ Javelin™ 8-Schutzsäulen
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
Marke: Thermo Scientific™ 72205-012106
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
- Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
- 300 Å Porengröße für verbesserte Analyse der Biomoleküle
- Eine exzellente Einstiegssäule für die Protein- und Peptidanalyse
- Außergewöhnlich hohe Reproduzierbarkeit, Wirksamkeit und Nutzungsdauer der Säule
- Hervorragend geeignet für LC/MS-Trennungen
Bestellinformation
Für andere Thermo Scientific-Phasen sind Javelin-Schutzvorrichtungen erhältlich. Weitere Informationen hält unser Kundendienst bereit.
Spezifikation
5 μm | |
2.1 mm | |
BioBasic |
10 mm | |
BioBasic 8 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BioBasic™ Javelin™ 8-Schutzsäulen > Partikelgröße: 5 μm; 10 mm L x2.1 mm ID
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur