Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silica HPLC-Säulen, 5 µm Partikelgröße
Verwenden Sie eine leistungsstarke Säule für die Trennung unpolarer und mäßig polarer Verbindungen auf Basis von hochreinem 100 ÅÅ-Silika, die für die Analyse kleiner Moleküle ausgelegt ist.
Marke: Thermo Scientific™ 70005-101030
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Verwenden Sie eine leistungsstarke Säule zur Trennung unpolarer und mäßig polarer Verbindungen auf Basis von hochreinem 100 Å-Silika, die zur Analyse kleiner Moleküle konzipiert wurde.
- 100 Å Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen sind lieferbar, einschließlich Vorbereitungsskala. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
1 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
35°C | |
Silica | |
Silika | |
Normal Phase | |
Normal Phase |
100 mm | |
2 to 9 | |
310 m²/g | |
L3 | |
Beta | |
0% | |
No |