Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silica HPLC-Säulen, 5 µm Partikelgröße
Verwenden Sie eine leistungsstarke Säule für die Trennung unpolarer und mäßig polarer Verbindungen auf Basis von hochreinem 100 ÅÅ-Silika, die für die Analyse kleiner Moleküle ausgelegt ist.
Marke: Thermo Scientific™ 70005-052130
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Verwenden Sie eine leistungsstarke Säule zur Trennung unpolarer und mäßig polarer Verbindungen auf Basis von hochreinem 100 Å-Silika, die zur Analyse kleiner Moleküle konzipiert wurde.
Thermo Scientific™ BETASIL™ Silika-HPLC-Säulen basieren auf einem hochreinen 100 Å-Silika, das für die Analyse kleiner Moleküle entwickelt wurde. BETASIL Silikasäulen werden für normale Phasentrennungen verwendet. Diese nicht gebundenen Silikasäulen sind ein leistungsstarkes und effizientes Werkzeug zur Trennung von unpolaren und mäßig polaren Verbindungen.
- Hochreines 100 Å-Silika
- Wird zur Trennung von unpolaren und mäßig polaren Verbindungen verwendet
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
2,1 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
35 °C | |
Silika | |
kugelförmiges, vollporöses Silika | |
Normalphase | |
Normalphase |
50 mm | |
2 bis 9 | |
310 m²/g | |
L3 | |
Beta | |
0 % | |
Nein |