Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silica HPLC-Säulen, 5 µm Partikelgröße
Verwenden Sie eine leistungsstarke Säule für die Trennung unpolarer und mäßig polarer Verbindungen auf Basis von hochreinem 100 ÅÅ-Silika, die für die Analyse kleiner Moleküle ausgelegt ist.
Marke: Thermo Scientific™ 70005-153030
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Verwenden Sie eine leistungsstarke Säule zur Trennung unpolarer und mäßig polarer Verbindungen auf Basis von hochreinem 100 Å-Silika, die zur Analyse kleiner Moleküle konzipiert wurde.
- 100 Å hochreines Silika
- Wird zur Trennung von unpolaren und mäßig polaren Verbindungen verwendet.
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen sind lieferbar, einschließlich Vorbereitungsskala.Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
HPLC | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 7,5 | |
310 m²/g | |
L3 | |
Beta | |
Normalphase | |
Normalphase |
3 mm | |
150 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
35 °C | |
Silika | |
kugelförmiges, vollporöses Silika | |
Nicht zutreffend |