Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8-HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Große Oberfläche mit hoch gebundenem und sehr gleichmäßigem Phasenbelag
Marke: Thermo Scientific™ 70205-053030
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen sind lieferbar, einschließlich Vorbereitungsskala. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Betasil™ C8 (RP8, Octyl) | |
Silika | |
Reversed Phase | |
Octyl | |
3 mm | |
LC/MS-Trennung | |
Sphärisch | |
2 bis 9 | |
310 m²/g | |
L7 | |
Betasil™ C8 (RP8, Octyl) |
Ja | |
12 % | |
HPLC-Säule | |
Analytical Column | |
5 µm | |
50 mm | |
5 µm | |
100 Å | |
Phasenabdeckung mit hoher Bindung | |
HPLC | |
Beta |