Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße Artikelnummer.: 10302775
Verfügbar ab: 23-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Artikelnummer. 10302775 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
250 mm, 4,6 mm
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Artikelnummer. 10302775
Marke: Thermo Scientific™ 70205254630
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
Große Oberfläche mit hoch gebundenem und sehr gleichmäßigem Phasenbelag
  • Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenchemie Octyl
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Filmdicke 5 μm
Zur Verwendung mit LC/MS-Trennung
Länge (metrisch) 250 mm
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 100 Å
Oberfläche 310 m²/g
Oberflächenabdeckung Phasenabdeckung mit hoher Bindung
USP-Typ L7
Stationäre Phase C8
Produktlinie Beta
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 12 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ Säule
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße >