Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C6 Schutzkartuschen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
:
Partikelgröße: 5 μm; 10 x 4,0 mm (L x ID)
Beschreibung
Benötigt
Thermo Scientific UNIGUARD™ Halter mit Direct-Connection oder freistehender Halter sind separat erhältlich.
- Die 10 mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention
- Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Halter mit Direktanschluss und für freistehende Halter
Eigenschaften der Betasil C6-Festphase
- Ligand auf 100Å Silika
- Große Oberfläche mit hoch gebundenem und sehr gleichmäßigem Phasenbelag
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 5 μm |
| Länge (metrisch) | 10 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Stationäre Phase | C6 |
| Produktlinie | BetaSil |