Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ Phenyl-Säulen, 5 μm Partikelgröße
BetaBasic Säulen sind hocheffizient und reproduzierbar für kleine Moleküle, Peptide und Proteinverdau
748.38 CHF - 784.72 CHF
Spezifikation
Filmdicke | 5 μm |
---|---|
Zur Verwendung mit | LC/MS-Trennung |
Partikelform | Sphärisch |
Partikelgröße | 5 μm |
Porengröße | 150 Å |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10231145
|
Thermo Scientific™
71805-254630 |
4.6 mm | 250 mm |
784.72 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10794556
|
Thermo Scientific™
71805-154630 |
4.6 mm | 150 mm |
748.38 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10408004
|
Thermo Scientific™
71805-252130 |
2.1 mm | 250 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- 150 Å Porengröße für kleine Moleküle, Peptide und verdaute Proteine
- Überragende pH-Stabilität
Bestellinformation
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
5 μm | |
Sphärisch | |
150 Å | |
Gehäuse L11 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
LC/MS-Trennung | |
5 μm | |
200 m²/g | |
Phenyl (Ph) | |
7 % | |
Ja |