Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ Javelin™ CN-Schutzsäulen
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
Marke:  Thermo Scientific™ 71705-022106
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11583261
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
  • Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 μm
2.1 mm
Beta
20 mm
CN
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BetaBasic™ Javelin™ CN-Schutzsäulen > Partikelgröße: 5 μm; 20 L x 2.1 ID mm; 1/Pk