Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ ROpure LP™ Vorfilter
Kompatibel mit Economy Filterhalter
Marke:  Thermo Scientific™ D2729
Additional Details : Gewicht : 1.24740kg
Artikelnummer. 11928181
  • 80.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kompatibel mit Economy Filterhalter
  • Länge: 25.4 cm (10 in.)
  • Kann auch mit günstigen Filterhaltern verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
2
40 °F bis 120 °F
Economy und Pcs Halter, Vorfilter mit Economy Filterhalter
10 Zoll
2.5 Zoll
5 μm
4 °C° bis 49 °C°
Vorfilter mit Economy-Filterhalter
25,4 cm
6,5 cm