Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II Compact Reinstwasser-Systemfilter und -kartuschen
Marke: Thermo Scientific™ D50231
Additional Details : Gewicht : 0.69660kg
Beschreibung
- EasyPure™ II Systeme erfordern vorbehandeltes Speisewasser
- Wählen Sie aus der Tabelle die entsprechenden Kartuschen je nach Anwendung und Speisewassertyp aus
Bestellinformation
Kassetten und Filter müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Vorbehandelt | |
Kartusche für Entfernung organischer Stoffe/Ionenaustausch | |
Kartusche und Filter |
Aktivkohle- und Mischbett-Ionenaustausch-Harz | |
Easypure II Compact Reinstwassersystem, Organic/Ionenaustauschkartusche |