Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Ungefilterte Pipettenspitzen im MicroPoint™ Tip-Design
Beim MicroPoint Design ist das Spitzenprofil fast 50 % kleiner als bei stumpfen Standardspitzen und erheblich enger als bei abgeschrägten Spitzen
Marke: Thermo Scientific™ 3542
Additional Details : Gewicht : 1.17000kg
Beschreibung
- Gleiche überragende Qualität und Leistung wie alle Thermo Scientific ART-Pipettenspitzen
- Bei durchsichtigen Spitzen ist die Probe in der Spitze sichtbar
- Referenzmarkierungen an vielen Thermo Scientific ART-Spitzen bieten eine schnelle und bequeme Übersicht über die Pipettierung des gewünschten Flüssigkeitsvolumens
- ART 10 Spitzen sind ideal für geringe Probenvolumen
- Die verlängerten ART10 REACH™ und ART1000 REACH verhindern die Kontamination von Proben, Röhrchen und Pipetten
- Ultra-Mikro und Pure Ultra-Mikro eignen sich ebenfalls gut für geringe Probenvolumen
- ART 200 entspricht der “Universal Yellow“ Spitze und hat bei 10 μl eine Referenzmarkierung
ART Spitzen ohne Filter sind in gelb und blau, mit Graduierungen, abgeschrägter Spitze und für große Volumina erhältlich.
Spezifikation
5 bis 200 μl | |
Nein | |
Ja | |
Gestell | |
ART™ |
Ungefiltert | |
Weiß | |
XLP | |
Verlängert | |
Polypropylen |