Learn More
Thermo Scientific™ ART™ HLT 5000 uL Mehrkanalpipettenspitzen ohne Filter
Große Auswahl an Spitzentypen und Konfigurationen
Marke: Thermo Scientific™ 3897-11
Additional Details : Gewicht : 0.57150kg
Beschreibung
Große Auswahl an Spitzentypen und Konfigurationen
Das Besondere am HydroLogix™ (HLT) Design ist die einzigartige Doppelwand, die bei sicherer Abdichtung nur einen Bruchteil an Kraft benötigt, um Standard-Pipettenspitzen auf den Pipettierer zu laden. Dadurch werden die Kräfte zum Abwerfen der Pipettenspitzen deutlich reduziert.
Spezifikation
Extralang | |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
Extra lang |
5000 μ l | |
Nicht steril | |
Großpackung | |
ART™ |