Learn More
Thermo Scientific™ ART™ grenzgefilterte Pipettenspitzen mit Breakthru Economy Verpackung
Marke: Thermo Scientific™ 2149P-50
Additional Details : Gewicht : 0.58000kg
Beschreibung
- Die stapelbare Breakthru™-Verpackung benötigt 85 % weniger Verpackungsmaterial und 53 % weniger Platz
- Breakthru Verpackung ist universell für alle 9 mm-Schalen und funktioniert mit Kunst™ selbstdichtenden Barriere-Spitzen. Die Spitzen sind im Rack erhältlich
- Art 20P und Pure 200 sind steril; ART 200 sind nicht steril
Spezifikation
ART 20P | |
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
MicroPoint | |
ART™ |
0,1 bis 20 μl | |
Steril | |
Gestell | |
Universal-Pipette |