Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ Javelin™ C18-Schutzsäulen
Artikelnummer. 11523311 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2,1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
Länge (metrisch):
10 mm
20 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 11523311
Marke: Thermo Scientific™ 77503012106
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
  • Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
  • Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
Eigenschaften der Aquasil C18 Festphase
  • Thermo Scientific C18 Phase mit polaren Endkappen
  • Alternative Selektivität im Vergleich zu konventionellen C18-Phasen
  • Retention von polaren Verbindungen
  • Kompatibel mit 100 % wässrigen mobilen Phasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße 3 μm
Länge (metrisch) 10 mm
Innendurchmesser (metrisch) 2,1 mm
Stationäre Phase C18