Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Umkehrphasen-LC-Säulen mit C30, 3 m Partikelgröße
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 13 %; Porengröße: 200 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 078662
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Hohe Formselektivität für die Trennung hydrophober, strukturell ähnlicher Isomere
- Einzigartige Selektivität komplementär zu anderen Umkehrphasensäulen
- Kompatibilität mit stark wässrigen mobilen Phasen
- Geringes Säulenbluten, hohe Effizienz und robustes Packmaterial
Spezifikation
Analytische Trennsäule | |
100 mm | |
2 bis 8 | |
200 m²/g | |
Gehäuse C30 | |
Silika | |
Umkehrphase |
3 mm | |
3 μm | |
200 Å | |
Gehäuse L62 | |
Acclaim | |
13% | |
Umkehrphase |