Learn More
Thermo Scientific™ PCR-Platte, 96-Well, segmentiert, mit Halbrand
Das patentierte Segment-Design ermöglicht das Zerteilen der Platten in Abschnitte mit 24 und 48 Wells
Marke: Thermo Scientific™ AB0900
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Reines Polypropylen
- Dünnwandig mit erhöhtem Rand
- Durchsichtiger Well-Boden zur Probenerkennung
- Kompatibel mit größeren Thermocyclern
- Maximales Volumen von 300 μl (bei Verwendung von Klebe- und Heißversiegelungen)
- Abgeschnittene Ecken und alphanumerisches Gitter
- Erhältlich in einer starren Version für Roboter-Handling-Anwendungen; starre Ausführung nicht schneidbar
- Das patentierte Segment-Design ermöglicht das Schneiden von Platten in Abschnitte mit 24 und 48 Wells
- Der halbrohe Rand erhöht die Steifigkeit und ermöglicht die Beschriftung oder Barcodierung
- Abgeschrägte Ecke bei H1
Certifications
Zertifiziert frei von DNase, RNase und humangenomischer DNA.
Spezifikation
Ohne Barcode | |
25 Platte | |
PCR-Mikrotiterplatte | |
Halbhoch | |
0,3 ml | |
0,2 ml |
Zertifiziert RNase-/DNase-frei | |
Transparent | |
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler | |
Polypropylen | |
96 | |
Standard |