Learn More
Thermo Scientific™ ABgene™ SuperPlate PCR-Platten mit 96 Wells
Artikelnummer. 10681331
Click to view available options
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Gelb
Klar
Weiß
Packungsgröße:
25 Stück
Barcode:
Inklusive Barcode
Kein Barcode
Ausführung des Rahmens:
Halbhoch
Voll
Produkttyp:
Erhöhte Ablage
Artikelnummer. 10681331
Marke: Thermo Scientific™ BC2800
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
96-Well PCR-Platten mit Halbrand und flachem Deck ermöglichen eine bessere Versiegelung bei PCR- und qPCR-Anwendungen.
Die Thermo Scientific 96-Well PCR-Platten mit Halbrand und flachem Deck sind ohne Adapter kompatibel mit den meisten Thermocyclern, ABI-Plattformen und Sequenzierern. Die Thermo Scientific PCR-Kunststoffe werden entwickelt, hergestellt und getestet, um die PCR-Leistung sicherzustellen. Die Platten haben ein maximales Well-Volumen von 0.3 ml, wenn sie mit Kleber und Heißsiegeln verwendet werden.
Das flache Plattendeck sorgt für eine einfache Handhabung und die Platten haben einen erhöhten Rand, um Verdunstungen zu verhindern. Die 96-Well PCR-Platten mit Halbrand und flachem Deck haben eine angeschnittene Ecke an der A12-Position und dünne Well-Wände für eine gleichmäßige Wärmeübertragung.
Besondere Eigenschaften
• Ohne Adapter direkt kompatibel mit den meisten Thermocyclern, ABI-Plattformen und Sequenzierern
• Das flache Plattendeck erleichtert Abdichtung und Handhabung
• Verfügbar als SuperPlate mit 4-facher Festigkeit für Einsätze in Robotersystemen
• Erhöhter Rand um jedes Well ermöglicht eine sichere Abdichtung und Schutz vor Verdunstung
• Einheitliche, dünne Wände bieten maximale und konsistente Wärmeübertragung
• Ausführungen mit schwarzer alphanumerischer Beschriftung für problemlose Unterscheidung der Wells
• Weiße Platten sind optimiert für qPCR dank größerer Empfindlichkeit und weniger Variabilität bei Fluoreszenz-Detektionen
• Abgeschrägte Ecke bei A12
Anwendungen
• PCR
• qPCR/Echtzeit-PCR
• Sequenzierung
Gefahren: Keine
>Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DNA-, DNase- und RNase-frei
Format Standard
Array 8 x 12
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für eine verbesserte Versiegelung bei PCR- und qPCR-Anwendungen
Eingefasst Ja