Learn More
Thermo Scientific™ Omni-Tube Plate
Beschreibung
Thermo Scientific 96 Omni-Röhrchen sind in einem Plattenformat vormontiert und mit 0,5 ml-Thermocyclern kompatibel. Die Platten haben ein maximales Röhrchenvolumen von 300 μl, wenn sie mit Kleber und Heißsiegeln verwendet werden.
Die 96 Omni-Tube-Plate wird aus Polypropylen in einer Reinraumspritzgießanlage der Klasse K (100.000) gefertigt.
Besondere Merkmale
• Maximales Röhrchenvolumen von 0,3 ml (bei Verwendung mit Klebstoff- und Heißsiegelung)
• Versiegelbar mit Klebefolie, Heißsiegelung und flachen und gewölbten Deckel-Strips
• Kompatibel mit 0,5 ml-Thermocyclern
Anwendungen
• PCR
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase-/DNase-frei |
| Verpackung | 25 Platte |
| Farbe | Transparent |
| Produkttyp | PCR-Mikrotiterplatte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermocycler |
| Ausführung des Rahmens | Halbhoch |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) Well | 0,3 ml |
| Anzahl Wells | 96 |
| Mehr anzeigen |