Learn More
Thermo Scientific™ ABgene™ 2DCypher™ 1.2 ml Cluster-Röhrchen und Racks, MK3
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.2 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Mit abgerundeten Endkappen
- Hoher Durchsatz mit individueller Probenidentifizierung
- Kompatibel mit Robotersystemen
- Gekennzeichnet mit einer Data Matrix™ und menschenlesbarem Code, der in einem durchsichtigen Polypropylen-Fenster eingekapselt ist
- Über 3.6×1015 einzigartige Code-Kombinationen
- Verschließbarer, abdichtender Deckel
- Temperaturbereich von -170 °C bis +120 °C
- Alphanumerisches Raster, das in den Gestelldeckel eingeprägt ist
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1.2 ml |
| Material | Polypropylen |
| Enthält | Einrastender Deckel |
| Verschlusstyp | Verschließbar |
| Bodenform | Flache V-Form |