Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well-Trennungsplatte
Artikelnummer. 11570304
Click to view available options
Anzahl Wells:
96
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. 11570304
Marke: Thermo Scientific™ AB0952
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gebrauchsfertiges Mikrotiterplattenformat
  • 0.6 ml Well-Volumen
  • Enthält Fritten aus Polyethylen
  • Porengröße 30-45 μm
  • Geeignet für HILIC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Anzahl Wells 96