Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well-Platten mit halbem Stehrand, erhöhter Stapel
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ 96-Well-Platten mit Halbrand und erhöhtem Deck sind so konzipiert, dass sie mit allen ABI-Plattformen und ohne Adapter kompatibel sind, einschließlich 96-Well-Sequenzierern. Die Platten verfügen über eine abgeschrägte Ecke neben dem Well A12 und sind mit Barcodes oder als SuperPlate für Robotersysteme erhältlich. Der Boden der Wells ist für eine bessere Sichtbarkeit der Proben transparent und die Platten mit Halbrand können versiegelt werden.
Die Thermo Scientific 96-Well-Platten mit Halbrand, erhöhtem Deck und Barcode sind besonders steif, wodurch das Pipettieren mit Mehrkanalpipetten erleichtert wird und Verformungen der Platten bei Thermocycling-Anwendungen reduziert werden. Diese Platten verfügen über eine abgeschrägte Ecke neben dem Well A12 und dünne Well-Wände.
Diese 96-Well-Platten mit Halbrand sind mit allen ABI-Plattformen ohne Adapter kompatibel, einschließlich Sequenzierern. Sie sind als SuperPlate für Robotersysteme oder als weiße Platten für qPCR-Anwendungen erhältlich.
Besondere Eigenschaften
• Die Platten sind mit allen ABI-Plattformen ohne Adapter kompatibel, einschließlich Sequenzierern.
• Verfügbar als SuperPlate mit 4-facher Festigkeit für Einsätze in Robotersystemen
• Abgeschrägte Ecke bei A12
• Erhöhter Rand um jedes Well ermöglicht eine sichere Abdichtung und Schutz vor Verdunstung
• Einheitliche, dünne Wände bieten maximale und konsistente Wärmeübertragung
• Weiße Platten sind optimiert für qPCR dank größerer Empfindlichkeit und weniger Variabilität bei Fluoreszenz-Detektionen
Barcodes
Die Barcodes beinhalten den Standard-Code der Branche 128. Das Etikett selbst hält Temperaturen von -196 °C bis 120 °C stand, damit sich die Barcodes während des gesamten Arbeitsablaufs nicht von der Platte lösen. Sie sind außerdem mit einer speziellen Beschichtung versehen, die das Abreiben des Codes während der Verarbeitung verhindert. Die beiden Barcodes sind jeweils auf der gegenüberliegenden Seite mit der Nummerierung bzw. Buchstabenmarkierung auf der Platte angebracht.
Certifications
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | DNA-, DNase- und RNase-frei |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR, qPCR applications |
| Menge | 25 Platten |
| Eingefasst | Ja |