Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well-Platten mit halbem Stehrand, erhöhter Stapel
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Transparent
Weiß
Barcode:
Inklusive Barcode
Kein Barcode
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
Passend für alle ABI Plattformen inkl. Sequenzierer, keine Adapter erforderlich
Erhältlich als SuperPlate mit 4x höherer Stabilität für den Einsatz in Automaten
Abgeschnittene Ecke: A12
Erhöhter Rand um jedes Well ermöglicht sicheren Verschluss und schützt vor Evaporation
Einheitlich dünne Wände der Wells bieten maximalen und gleichmässigen Wärmeübergang
Weisse Platten sind optimiert für die qPCR durch erhöhte Sensitivität und reduzierte Variabilität bei Fluoreszenzdetektion
Barcode Platten mit 128 Standard-Barcodes, ohne Hilfsmittel lesbar. Barcodes haften bei Temperaturen zwischen -196°C und 120°C
Produktion in Reinräumen
Zertifiziert DNase-, RNase- und humane DNA-frei
Hersteller: AB-1100 Art.-Nr.
Typ: 96 Well PCR Plate - Semi-Skirted, Raised Deck, Clear
Erhältlich als SuperPlate mit 4x höherer Stabilität für den Einsatz in Automaten
Abgeschnittene Ecke: A12
Erhöhter Rand um jedes Well ermöglicht sicheren Verschluss und schützt vor Evaporation
Einheitlich dünne Wände der Wells bieten maximalen und gleichmässigen Wärmeübergang
Weisse Platten sind optimiert für die qPCR durch erhöhte Sensitivität und reduzierte Variabilität bei Fluoreszenzdetektion
Barcode Platten mit 128 Standard-Barcodes, ohne Hilfsmittel lesbar. Barcodes haften bei Temperaturen zwischen -196°C und 120°C
Produktion in Reinräumen
Zertifiziert DNase-, RNase- und humane DNA-frei
Hersteller: AB-1100 Art.-Nr.
Typ: 96 Well PCR Plate - Semi-Skirted, Raised Deck, Clear
Certifications
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | DNA-, DNase- und RNase-frei |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Transparent |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR- und qPCR-Anwendungen |
| Eingefasst | Ja |