Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, semi-skirted, flat deck, yellow
96-Well-PCR-Platten mit Halbrand und flachem Deck ermöglichen eine bessere Versiegelung bei PCR- und qPCR-Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ AB1400Y
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Die 96-Well-PCR-Platten mit Halbrand und flachem Deck sind ohne Adapter kompatibel mit den meisten Thermocyclern, ABI-Plattformen und Sequenzierern. Die Thermo Scientific PCR-Kunststoffe sind zur Sicherstellung der Leistung bei der PCR entwickelt, hergestellt und geprüft. Die Platten haben ein maximales Volumen von 0,3 ml bei Verwendung von Klebe- und Heißsiegelverbindungen.
Das flache Plattendeck sorgt für eine einfache Handhabung, und die Platten haben einen erhöhten Rand, um Verdunstungen zu verhindern. Die 96-Well-PCR-Platten mit Halbrand und flachem Deck haben eine angeschnittene Ecke an der A12-Position und dünne Well-Wände für eine gleichmäßige Wärmeübertragung.
Die Thermo Scientific 96-Well-PCR-Platten mit Halbrand und flachem Deck sind ohne Adapter kompatibel mit den meisten Thermocyclern, ABI-Plattformen und Sequenzierern. Die Thermo Scientific PCR-Kunststoffe sind zur Sicherstellung der Leistung bei der PCR entwickelt, hergestellt und geprüft. Die Platten haben ein maximales Well-Volumen von 0,3 ml bei Verwendung von Klebe- und Heißsiegelverbindungen.
Das flache Plattendeck sorgt für eine einfache Handhabung, und die Platten haben einen erhöhten Rand, um Verdunstungen zu verhindern. Die 96-Well-PCR-Platten mit Halbrand und flachem Deck haben eine abgeschrägte Ecke an der A12-Position und dünnwandige Wells für gleichmäßige Wärmeübertragung.
Besondere Merkmale
• Direkt kompatibel mit allen wichtigen Thermocyclern, einschließlich ABI-Plattformen und Sequenzierern ohne Adapter
• Das flache Plattendeck erleichtert die Abdichtung und Handhabung
• Erhältlich als SuperPlate mit vierfacher Festigkeit für Einsätze in Robotersystemen
• Der erhöhte Rand um jedes Well ermöglicht eine sichere Abdichtung und Schutz vor Verdunstung
• Einheitliche, dünnwandige Wells sorgen für eine maximale und konsistente Wärmeübertragung
• Ausführungen mit schwarzer alphanumerischer Beschriftung für eine einfache Unterscheidung der Wells
• Weiße Platten sind optimiert für qPCR dank größerer Empfindlichkeit und weniger Variabilität bei der Fluoreszenzdetektion
• Abgeschrägte Ecke: A12
Anwendungen
• PCR
• qPCR/Echtzeit-PCR
• Sequenzierung
Gefahren:Keine
>Lagerbedingungen:Umgebungstemperatur
Certifications
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNasen und DNasen.
Spezifikation
Kein Barcode | |
25 Platte | |
PCR-Mikrotiterplatte | |
Halbhoch | |
0,3 ml | |
0,2 ml |
Zertifiziert RNase-/DNase-frei | |
Gelb | |
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler | |
Polypropylen | |
96 | |
Standard |