Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, low profile, non-skirted, purple
Artikelnummer. 10531115
Click to view available options
Menge:
25 plates
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 10531115
Marke: Thermo Scientific™ AB0700P
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
96-Well-Platten mit flachem Profil für den Einsatz bei PCR- und qPCR-Anwendungen.
Die PCR-Platte mit flachem Profil hat flachere Wells als die Platte mit Standardprofil (AB-0600), wodurch der Totraum zwischen dem beheizten Deckel des Thermocyclers und der Probe verringert wird. Dadurch wird Kondensation an der Seitenwand des Röhrchens verhindert, was wiederum eine Verringerung des PCR-Volumens verhindert und die Effizienz der Reaktion erhöht. Diese Produkte mit flachem Profil werden besonders für die Verwendung mit Reaktionsvolumina unter 20 μl empfohlen Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und kompatibel mit Standard-Mehrkanalpipetten.
Die flache Thermo Scientific PCR-Platte hat kürzere Vertiefungen als die Platte mit Standardprofil (AB-0600), wodurch der Totraum zwischen dem beheizten Deckel des Thermocyclers und der Probe verringert wird. Dadurch wird Kondensation an der Seitenwand des Röhrchens verhindert, was wiederum eine Verringerung des PCR-Volumens verhindert und die Effizienz der Reaktion erhöht. Diese Platten mit flachem Profil werden besonders für den Einsatz bei Reaktionsvolumen unter 20 μl empfohlen. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und mit standardmäßigen Mehrkanalpipetten kompatibel.
Merkmale
• Geringes Profil zur Reduzierung des Totraums und zur Steigerung der PCR-Effizienz
• Erhältlich mit schwarzer alphanumerischer Beschriftung
• Verbesserter Zugriff für die Handhabung von Flüssigkeiten
• Maximales Füllvolumen von 0,2 ml
• Abgeschrägte Ecke: H12
Anwendungen
• PCR
• qPCR/Real-Time PCR
Certifications
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Verpackung 25 Platte
Farbe Violett
Produkttyp PCR-Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
Ausführung des Rahmens Ohne Rahmen
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 0,2 ml
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,1 mL
Menge 25 plates
Reaktionsgeschwindigkeit Flaches Profil