Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-Well, ohne Stehrand, blau
96-Well-Platten ohne Rand für den Einsatz bei PCR- und qPCR-Anwendungen. Erhältlich mit schwarzer Beschriftung für eine verbesserte Probenverfolgung beim Pipettieren.
Marke:  Thermo Scientific™ AB0600B
148.67 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 10049002
  • 223.00 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
96-Well-Mikrotiterplatten ohne Vollrand für die Verwendung in PCR- und qPCR-Anwendungen können bis zu 0,3 ml Well-Volumen aufnehmen, wenn sie mit Versiegelungen wie Klebefilmen/-folien, Thermo-Mat und Deckel-Strips kombiniert werden. Die Platten verfügen über eine abgeschrägte Ecke bei H1 und sind mit den meisten Thermocyclern kompatibel.
Durchsichtiger Well-Boden für maximale Transparenz. Erhältlich in verschiedenen Farben mit transparenter oder schwarzer alphanumerische Beschriftung. Kompatibel mit standardmäßigen Mehrkanalpipetten.
Die Thermo Scientific 96-Well-Mikrotiterplatten ohne Stehrand für den Einsatz bei PCR- und qPCR Anwendungen nehmen bis zu 0,3 ml des Well-Volumens auf, wenn sie zusammen mit Klebefilmen/-folien, Thermo-Mat und Deckelstreifen verwendet werden. Die Platten verfügen über eine abgeschrägte Ecke bei H1 und sind mit den meisten Thermocyclern kompatibel.
Durchsichtiger Well-Boden für maximale Transparenz. Erhältlich in verschiedenen Farben mit transparenter oder schwarzer alphanumerische Beschriftung. Kompatibel mit standardmäßigen Mehrkanalpipetten.
Besondere Eigenschaften
  • Ohne Stehrand, daher mit den meisten Thermocyclern kompatibel
  • Verfügbar mit schwarzer alphanumerischer Beschriftung
  • Abgeschrägte Ecke: H1
  • Proben sind aufgrund des transparenten Bodens der Wells sichtbar
  • Maximales Well-Volumen von 0,3 ml (bei Verwendung mit Klebefolie oder Heißsiegelung)
  • Versiegelbar mit Thermo-Mat, Klebefilmen und -folien, Heißversiegelung sowie flachen und gewölbten Deckelstreifen
Anwendungen
  • PCR
  • qPCR/Echtzeit-PCR
Certifications
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase, DNase und Endotoxinen.
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
25 Platte
PCR-Mikrotiterplatte
Ohne Rahmen
0,3 ml
0,2 ml
Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Blau
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
Polypropylen
96
Standard