Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für Ausschwingrotor, 4 Plätze
Artikelnummer. 10699762 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Röhrchentyp:
15 ml-Blutentnahmeröhrchen
50 ml-Falcon-Röhrchen
50 ml-Röhrchen
7 ml-Röhrchen
Falcon
Mikroröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10699762
Marke: Thermo Scientific™ 75007556
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für zusätzliche Verarbeitungsvielseitigkeit
  • Maximale Röhrchengröße: 30 x 117 mm
Bestellinformation
Bestellung von 4-Platz-Ausschwingrotor (75-007-591) mit runden Bechern (75-007-555). Die Adapter werden einzeln verkauft; bestellen Sie eine bestimmte Menge für die Ausrüstung des Rotors. Hinweis: Für den konischen Adapter zu 50 ml (75-007-556) werden Gummipolster benötigt (im Lieferumfang der Becher enthalten). Entfernen Sie die Polster, wenn Sie Adapter in anderen Größen verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Röhrchentyp 50 ml-Falcon-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Ausschwingrotor