Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 2D Tank Liner, ASI™ 26 film
Einweg-Tankauskleidungen reduzieren die Reinigungsschritte, die bei wiederverwendbaren Tanks üblich sind.
Marke: Thermo Scientific™ B100038-I
Additional Details : Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
MAP4K4 (HGK) ist eine Serin-⁄Threonin-Kinase, die eine wichtige Rolle bei stressaktivierten MAPK-Kernsignalwegen spielt.Spezifikation
130 L | |
Store at room temperature. | |
20 per case | |
Irradiated | |
HyPerforma™ | |
ASI 26 |
Polyethylene | |
45.7 cm x 76.2 cm (18 in. x 30 in.) | |
SV30112 | |
Room Temperature | |
0 Ports | |
No Tubing |