Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 2D Tank Liner, ASI™ 26 film
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 L
200 l
340 l
400 L
560 L
Tubing Style:
Keine Schläuche
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ 2D Tankauskleidungssystem ohne Bodenablass besteht aus einer Thermo Scientific™ ASI™ 26 Polyethylen-Folie, einer haltbaren 5,0 ml-Folie, mit für Thermo Scientific™ Trommeln optimierten Abmessungen und gängigen zylindrischen Tanks nach Industriestandard. Thermo Scientific Tankauskleidungen im Standardformat sind zwecks maximaler Rückgewinnung nach oben offen. Für zusätzliche Mobilität ist ein Rollgestell verfügbar.
- Minimiert Keime durch Konstruktion unter sterilen cGMP-Bedingungen
- Die bei wiederverwendbaren Behältern erforderlichen Reinigungsschritte nach der Verwendung entfallen, wodurch Kreuzkontaminationsrisiken reduziert und Zykluszeiten verkürzt werden
- Erleichtert die Hydration von pulverförmigen Nährmedien und Puffern und das Sammeln von unsterilen Lösungen und Flüssigkeiten.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 L |
| Material | Polyethylen |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Abmessungen | 33 x 68,6 cm (13 x 27 in.) |
| Menge | 40 je Karton |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SV30111 |
| Sterilisationsmethode | Bestrahlt |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produktlinie | HyPerforma |
| Port Detail | 0 Anschlüsse |
| Mehr anzeigen |