Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, strips of 8, purple
Artikelnummer. 10255513
Click to view available options
Menge:
250 Streifen
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. 10255513
Marke: Thermo Scientific™ AB0264P
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Optimieren Sie PCR- und qPCR-Tests mit diesen 0,2 ml-Streifenröhrchen, erhältlich mit 8 Röhrchen pro Streifen in mehreren Farben oder mit 12 Röhrchen pro Streifen.
0,2 ml-Streifenröhrchen sind mit standardmäßigen 0,2 ml-Thermocycler-Blöcken kompatibel. Sie sind sowohl für PCR- als auch für qPCR-Anwendungen konzipiert.
Mehrere Kappenoptionen sind erhältlich, darunter eine ultra-transparente Kappe, die ideal für die Verwendung in qPCR-Assays ist. Diese Kappen sind hochdicht und dennoch problemlos aufsetzbar und abnehmbar. Durch die Kappen erhöht sich das Gesamtfassungsvermögen des Röhrchens auf 0,25 ml.
Überblick
  • Kompatibel mit 0,2 ml Thermocycler-Blöcken
  • Maximale Röhrchenkapazität von 0,25 ml mit Kappe
  • Versiegelbar mit flachen und gewölbten Kappenstreifen. Ultra-transparente Kappenoptionen für die Verwendung in qPCR-Assays erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Farbe Violett
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,2 ml
Volumen (metrisch) 0,25 ml
Menge 250 Streifen
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Verschlusstyp Nicht enthalten
Format 250 Streifenröhrchen
Produkttyp 8-Streifen Röhrchen