Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, strips of 8, blue
Optimieren Sie PCR- und qPCR-Tests mit diesen 0,2 ml-Streifenröhrchen, erhältlich mit 8 Röhrchen pro Streifen in mehreren Farben oder mit 12 Röhrchen pro Streifen.
Marke: Thermo Scientific™ AB0264B
Additional Details : Gewicht : 0.42000kg
Beschreibung
0,2 ml-Streifenröhrchen sind mit standardmäßigen 0,2 ml-Thermocycler-Blöcken kompatibel. Sie sind sowohl für PCR- als auch für qPCR-Anwendungen konzipiert.
Mehrere Kappenoptionen sind erhältlich, darunter eine ultra-transparente Kappe, die ideal für die Verwendung in qPCR-Assays ist. Diese Kappen sind hochdicht und dennoch problemlos aufsetzbar und abnehmbar. Durch die Kappen erhöht sich das Gesamtfassungsvermögen des Röhrchens auf 0,25 ml.
Überblick
- Kompatibel mit 0,2 ml Thermocycler-Blöcken
- Maximale Röhrchenkapazität von 0,25 ml mit Kappe
- Versiegelbar mit flachen und gewölbten Kappenstreifen. Ultra-transparente Kappenoptionen für die Verwendung in qPCR-Assays erhältlich
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
0,2 ml | |
250 Streifen | |
Nicht steril | |
Standard | |
250 Streifenröhrchen |
Blau | |
0,25 ml | |
Thermocycler | |
Polypropylen | |
Nicht enthalten | |
8-Streifen Röhrchen |