Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen, 0,2 ml, flache Kappe, gelb
Artikelnummer. 10203173
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 tubes
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10203173 1000 tubes 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10203173 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AB0620Y
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
0,2 ml-Einzelröhrchen mit angehängten flachen oder gewölbten Schnappverschlüssen, erhältlich in verschiedenen Farben
0,2 ml-Einzelröhrchen mit integrierten “Schnappverschlüssen” eignen sich für 0,2 ml-Thermocycler-Blöcke. Wenn sie geschlossen sind, haben sie ein maximales Volumen von 0,25 ml. Diese Einzelröhrchen sind in dünnwandiger Ausführung und aus reinem Polypropylen gefertigt. Die Röhrchen werden in Reinräumen hergestellt und stellen sicher, dass sie frei von Kontaminanten sind, die die experimentellen Ergebnisse beeinträchtigen könnten. Sie sind in mehreren Farben mit flachen oder gewölbten Kappen erhältlich.
Die Thermo Scientific 0,2 ml-Einzelröhrchen mit integrierten ”Schnappverschlüssen“ eignen sich für 0,2 ml-Thermocycler-Blöcke. Wenn sie geschlossen sind, haben sie ein maximales Volumen von 0,25 ml. Diese Einzelröhrchen sind in dünnwandiger Ausführung und aus reinem Polypropylen gefertigt. Die Röhrchen werden in Reinräumen hergestellt und stellen sicher, dass sie frei von Kontaminanten sind, die die experimentellen Ergebnisse beeinträchtigen könnten. Sie sind in mehreren Farben mit flachen oder gewölbten Kappen erhältlich.
Highlights
• Geeignet für 0,2 ml-Thermocycler-Blöcke
• 0,25 ml maximale Röhrchenkapazität bei geschlossener Kappe
•
Integrierte Schnappverschlusskappe
• Mit flachen oder gewölbten Kappen
Anwendungen
• PCR
• Probenlagerung
Gefahren:Keine
>Lagerbedingungen:Umgebungstemperatur
PCR; Probenaufbewahrung
Certifications
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Farbe Gelb
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,2 ml
Volumen (metrisch) 0,25 ml
Menge 1000 tubes
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler
Material Polypropylen
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Verschlusstyp Flache Kappen
Format 1.000 Röhrchen
Produkttyp Röhrchen