Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, 0.2 mL, flat cap, purple
0,2 ml-Einzelröhrchen mit angehängten flachen oder gewölbten Schnappverschlüssen, erhältlich in verschiedenen Farben
Marke: Thermo Scientific™ AB0620P
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
0,2 ml-Einzelröhrchen mit integrierten “Schnappverschlüssen” eignen sich für 0,2 ml-Thermocycler-Blöcke. Wenn sie geschlossen sind, haben sie ein maximales Volumen von 0,25 ml. Diese Einzelröhrchen sind in dünnwandiger Ausführung und aus reinem Polypropylen gefertigt. Die Röhrchen werden in Reinräumen hergestellt und stellen sicher, dass sie frei von Kontaminanten sind, die die experimentellen Ergebnisse beeinträchtigen könnten. Sie sind in mehreren Farben mit flachen oder gewölbten Kappen erhältlich.
Die Thermo Scientific 0,2 ml-Einzelröhrchen mit integrierten ”Schnappverschlüssen“ eignen sich für 0,2 ml-Thermocycler-Blöcke. Wenn sie geschlossen sind, haben sie ein maximales Volumen von 0,25 ml. Diese Einzelröhrchen sind in dünnwandiger Ausführung und aus reinem Polypropylen gefertigt. Die Röhrchen werden in Reinräumen hergestellt und stellen sicher, dass sie frei von Kontaminanten sind, die die experimentellen Ergebnisse beeinträchtigen könnten. Sie sind in mehreren Farben mit flachen oder gewölbten Kappen erhältlich.
Highlights
• Geeignet für 0,2 ml-Thermocycler-Blöcke
• 0,25 ml maximale Röhrchenkapazität bei geschlossener Kappe
•
Integrierte Schnappverschlusskappe
• Mit flachen oder gewölbten Kappen
Anwendungen
• PCR
• Probenlagerung
Gefahren:Keine
>Lagerbedingungen:Umgebungstemperatur
PCR; Probenaufbewahrung
Certifications
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
0,2 ml | |
Thermocycler | |
Standard | |
1.000 Röhrchen |
Violett | |
0,25 ml | |
Polypropylen | |
Flache Kappen | |
Röhrchen |