Learn More
Bollé Safety Atom Model Sicherheitsbrille aus Polycarbonat
Click to view available options
Modell:
ATOAPSI (belüftet)
ATOEDEPSI (Sealed Double Lens)
ATOEPSI (versiegelt)
ATOFAPSI (Atembarer Schaum)
Beschreibung
- Rahmenmaterial: blaues thermoplastisches Gummi
- Glasmaterial: transparentes Polycarbonat
- Glasbeschichtung: Platinum™ Antifog-/Antikratz-Beschichtung
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Geschlossene Schutzbrille |
Rahmenfarbe | Blau |
Modell | ATOAPSI (belüftet) |
Gewicht (metrisch) | 71 g |
Einwegprodukt | Nein |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Thermoplastisches Gummi |