Learn More
SGE™ Autosampler-Spritzen
Artikelnummer. 12614925
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
100 μl
Kanülen-Gauge:
23 G
23 ga.
25 G
26 ga.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.47 mm
0,5 mm
0,63 mm
0.63 mm
Modell:
100F-C/T-GT-5/0.63C
10F-C/T-5/0.47C
10F-C/T-5/0.47C 6/Packung
10F-C/T-5/0.5C
10F-C/T-5/0.63C
10F-C/T-GT-5/0.47C
10F-C/T-GT-5/0.47C 6/Packung
10F-C/T-GT-5/0.63C
10F-C/T-GT-5/0.63C 6er-Packung
25F-C/T-GT-5/0.63C
5F-C/T-5/0.63C
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 12614925
Marke: SGE™ 002972
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Diamond Spritzentechnologie gewährleistet eine bessere Lösungsmittelbeständigkeit, einen größeren Temperaturbereich sowie eine mühelose Anwendung. SGE PAL Autosamplerspritzen mit 50 mm fester Kanüle mit Konusspitze eignen sich für die Autosamplermodelle CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200/800.
  • Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
  • Große Temperaturbereiche bis zu 150 °C
  • Erhöhte Laufruhe
  • Speziell entwickelt für die PAL-
  • 22-Gauge-Nadeln haben einen Außendurchmesser von 0,72mm
  • 23-Gauge-Nadeln haben einen Außendurchmesser von 0,63mm
  • 26-Gauge-Nadeln haben einen Außendurchmesser von 0,47mm
  • Genauigkeit und Reproduzierbarkeit; ± % (abgegebene Menge) (± % für 0,5 μl-Spritzen)
  • Konisch geformt (auch als Point AS für Autosampler bezeichnet), sind für die Anforderungen an Mehrfachinjektionen ausgelegt und verbessern bei Verwendung mit einem Autosampler die Lebensdauer des Septums
  • Ein gegebenenfalls vorhandener gasdichter Kolben besteht aus PTFE
Spezifikation
Kanülen-Gauge 23 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,004 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,11 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,024 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,63 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,96 in.
Länge (metrisch) 50 mm
Produkttyp Autosampler-Spritze
Modell 10F-C/T-GT-5/0.63C 6er-Packung
Menge 6 Packungen
Volumen (metrisch) 10 μl
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus und AS2000
Anschlusstyp Befestigt