Learn More
Loeser Thermistor for Osmometer
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
MOD200 15M, 6M, 6 Osmometer
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ersatzmeßthermistor für alle Löser Osmometer mit 100μl Probevolumen.
- Enthält den Glasthermistor mit Anschlußstecker und Präzisionswiderständen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Thermistor |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MOD200 15M, 6M, 6 Osmometer |