Learn More
Thermographic Measurements Thermax Gekapselter Temperaturanzeiger
Artikelnummer. 17856078
Change view
Click to view available options
Max. Temperatur (angloamerikanisch):
109 °F
144 °F
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Max. Temperatur (angloamerikanisch) unitSize
17856078 109 °F 50 Stück
17866088 144 °F 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17856078 Lieferant Thermographic Measurements Lieferanten-Nr. M01ETHE043D01P1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine einzelne Temperaturanzeige signalisiert, wenn die maximale Temperatur erreicht ist.
  • Sofortige Reaktion
  • Dauerhafter Rekord der erreichten Temperatur
  • Öl-, wasser- und dampfbeständig
  • Preiswert und einfach zu bedienen
  • Selbstklebend
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO9001
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laborforschung, medizinische Dienstleistungen, Instrumentierung, Elektronikindustrie, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrtindustrie, Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
Höhe (metrisch) 13 mm
Luftfeuchtigkeitsbereich 40 bis 60%
Länge (metrisch) 18 mm
Material Polyesterfilm
Beschreibung Thermax Gekapselter Temperaturindikator 43 °C
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 109 °F
Max. Temperatur (metrisch) 43 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 36 °F
Min. Temperatur (metrisch) 2 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 109 °F
Temperaturbereich (metrisch) 43 °C
Calibrated Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, Militärausrüstung
Genauigkeit ±1 °C
Unterteilung Einzelwert
Display Visueller Indikator
Umfang °C und°F