Learn More
Texwipe™ Thermaseal™ 70 Wischtücher
Hohe Saugfähigkeit und Abriebfestigkeit
Marke: Texwipe™ TX2079
Additional Details : Gewicht : 1.25640kg
Beschreibung
- Hergestellt, verpackt in Reinräumen der ISO-Klasse 4
- Heißschnitt
- Thermisch versiegelte Kanten
- Endlosfaser
- Doppel-Strick
- DIMENSIONEN: 23 × 23 cm ( 9 × 9 in.)